Print…
(±)-Cânfora, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
148075-100G 148075-500G
SIAL148075-100GEA 50.1 EUR
SIAL148075-100G SIAL148075-500G
(±)-Cânfora, Sigma-Aldrich®
(±)-Cânfora
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Ponto de ebulição: 204 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼180 °C
Densidade: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074738
Número CAS: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III