Print…
1-Phenyl-2-propanol ≥98%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2-Hydroxypropyl)benzol, (±)-1-Phenyl-2-propanol, (±)-α-Methylphenethyl alcohol, Benzylmethylcarbinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
189235-100G 189235-25G 189235-5G
SIAL189235-100GEA 659 EUR
SIAL189235-100G SIAL189235-25G SIAL189235-5G
1-Phenyl-2-propanol ≥98%, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-2-propanol
Fórmula: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
Peso Molecular: 136.19 g/mol
Ponto de ebulição: 219…221 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Densidade: 0.997 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004540
Número CAS: 698-87-3
EINECS: 211-821-0