Print…
1-Phenyl-2-propanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
183060050 183060250
ACRO183060050EA 31.3 EUR
ACRO183060050 ACRO183060250
1-Phenyl-2-propanol 99%
1-Phenyl-2-propanol
Fórmula: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
Ponto de ebulição: 219 - 221 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 65 - 67 °C
Densidade: 0,99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004540
Número CAS: 698-87-3
EINECS: 211-821-0
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %