(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Phenylpropan-1-ol
B23473.18
B23473.30
B23473.18EA
53.2
EUR
B23473.18
B23473.30
(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥97%
(±)-2-Phenyl-1-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 1123-85-9
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5262
Melting Point: -37°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 1906760
MDL No.: MFCD00004736
Fórmula:
C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH Peso Molecular: 136.19 g/mol Ponto de ebulição: 220 °C Ponto de Fusão: –37 °C Densidade: 0.975 Ponto de Inflamação: 108 °C (226 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004736 Número CAS: 1123-85-9 EINECS: 214-379-7 |