Print…
(±)-1-Feniletanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P13800-1KG P13800-25G P13800-500G
SIALP13800-1KGEA 229 EUR
SIALP13800-1KG SIALP13800-25G SIALP13800-500G
(±)-1-Feniletanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Feniletanol
Fórmula: C₆H₅CH(OH)CH₃
Ponto de ebulição: 401 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 1,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004508
Número CAS: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM