(±)-1-Phenoxy-2-propanol tech. 85%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1-Phenoxy-2-propanol, Propylene Phenoxytol, (±)-Monopropylene glycol phenyl ether
L04596.18
L04596.30
L04596.18EA
35.6
EUR
L04596.18
L04596.30
(±)-1-Phenoxy-2-propanol tech. 85%, Grau técnico
(±)-1-Phenoxy-2-propanol
Purity: 85%
CAS No.: 770-35-4
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 242-244°
Beilstein Reference: 1941356
MDL No.: MFCD00016861
Fórmula:
C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃ Peso Molecular: 152.19 g/mol Ponto de ebulição: 242…244 °C Ponto de Fusão: 11.4 Densidade: 1.060 Ponto de Inflamação: 120 °C (248 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016861 Número CAS: 770-35-4 EINECS: 212-222-7 |