Print…
(±)-3-Quinuclidinol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
253340-25G 253340-5G
SIAL253340-25GEA 321 EUR
SIAL253340-25G SIAL253340-5G
(±)-3-Quinuclidinol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Quinuclidinol
Fórmula: C₇H₁₃NO
Ponto de Fusão: 225…227 °C
Número MDL : MFCD00151326
Número CAS: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08266