(±)-1-Pentyn-3-ol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(±)-Ethyl ethynyl carbinol, 1-Pentyn-3-ol
B24853.06
B24853.14
B24853.06EA
57.4
EUR
B24853.06
B24853.14
(±)-1-Pentyn-3-ol ≥98%
(±)-1-Pentyn-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 4187-86-4
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4340
Odour: Recognizable
Boiling Point: 123-125°
Beilstein Reference: 1098409
UN No.: 1986
MDL No.: MFCD00004572
Fórmula:
C₅H₈O Ponto de ebulição: 123…125 °C Densidade: 0,890 Ponto de Inflamação: 29 °C (84 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004572 Número CAS: 4187-86-4 EINECS: 224-063-0 UN: 1986 ADR: 3,III |