Print…

(±)-3-Butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

447986-100ML 447986-25ML
SIAL447986-100MLEA 317 EUR
SIAL447986-100ML SIAL447986-25ML
(±)-3-Butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butyne-2-ol
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Ponto de ebulição: 104…108 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 0.895 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004541
Número CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1 II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR