(±)-3-Butyne-2-ol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
A11881.09
A11881.06
A11881.14
A11881.22
A11881.09EA
63.2
EUR
A11881.09
A11881.06
A11881.14
A11881.22
(±)-3-Butyne-2-ol ≥98%
(±)-3-Butyne-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 2028-63-9
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 635722
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004541
Fórmula:
C₄H₆O Peso Molecular: 70.09 g/mol Ponto de ebulição: 108…109 °C Ponto de Fusão: –12 °C Densidade: 0.894 Ponto de Inflamação: 28 °C (82 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004541 Número CAS: 2028-63-9 EINECS: 217-978-1 UN: 2929 ADR: 6.1 II |