Print…
(±)-3-Butyne-2-ol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
245310100 245310500
ACRO245310100EA 52.1 EUR
ACRO245310100 ACRO245310500
(±)-3-Butyne-2-ol 97%
(±)-3-Butyne-2-ol
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Ponto de ebulição: 104…108 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 0.89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Número MDL : MFCD00004541
Número CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %