Print…
(±)-4-Penten-2-ol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Penten-2-ol, (±)-1-Penten-4-ol, (±)-Allyl methyl carbinol
387430050 387430250
ACRO387430050EA 51.8 EUR
ACRO387430050 ACRO387430250
(±)-4-Penten-2-ol 96%
(±)-4-Penten-2-ol
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 115 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,837 g/cm³
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004556
Número CAS: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %