Print…
(±)-1-Octen-4-ol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20707.06 B20707.14
B20707.06EA 90.3 EUR
B20707.06 B20707.14
(±)-1-Octen-4-ol ≥99%
(±)-1-Octen-4-ol
Purity: 99% CAS No.: 40575-42-6 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 MDL No.: MFCD00021943
Fórmula: C₈H₁₆O
Densidade: 0,83
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021943
Número CAS: 40575-42-6