Print…
(±)-1-Hepten-4-ol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20591.03 B20591.06 B20591.14
B20591.03EA 33.4 EUR
B20591.03 B20591.06 B20591.14
(±)-1-Hepten-4-ol ≥97%
(±)-1-Hepten-4-ol
Purity: 97% CAS No.: 3521-91-3 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.18 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00021933
Fórmula: C₇H₁₄O
Ponto de ebulição: 152,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 0,8412 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021933
Número CAS: 3521-91-3
EINECS: 222-535-0
UN: 1987
ADR: 3,III