Print…
(±)-1-Penten-3-ol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
130010050 130010250 130011000
ACRO130010050EA 19.5 EUR
ACRO130010050 ACRO130010250 ACRO130011000
(±)-1-Penten-3-ol 97%
(±)-1-Penten-3-ol
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 114…115 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,839 g/cm³
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004573
Número CAS: 616-25-1
EINECS: 210-472-1
UN: 1987
ADR: 3,III