(±)-1-Octen-3-ol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(±)-Oct-1-en-3-ol, (±)-Pentyl vinyl carbinol, Oct-1-en-3-ol
A12079.09
A12079.18
A12079.30
A12079.09EA
33.6
EUR
A12079.09
A12079.18
A12079.30
(±)-1-Octen-3-ol ≥98%
(±)-1-Octen-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 3391-86-4
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Characteristic
Melting Point: -49°
Boiling Point: 173-175°
Beilstein Reference: 1744110
MDL No.: MFCD00004589
Fórmula:
C₈H₁₆O Ponto de ebulição: 173…175 °C Ponto de Fusão: –49 °C Densidade: 0,833 Ponto de Inflamação: 61 °C (141 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004589 Número CAS: 3391-86-4 EINECS: 222-226-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |