Print…
(±)-3-Buten-2-ol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L14787.06 L14787.14
L14787.06EA 34.8 EUR
L14787.06 L14787.14
(±)-3-Buten-2-ol ≥97%
(±)-3-Buten-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 598-32-3 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4140 Melting Point: -100° Boiling Point: 96-98° Beilstein Reference: 1361410 UN No.: 1986 MDL No.: MFCD00004543
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 96…98 °C
Ponto de Fusão: < –100 °C
Densidade: 0,838
Ponto de Inflamação: 20 °C (68 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004543
Número CAS: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1986
ADR: 3,II