Print…
(±)-3-Buten-2-ol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (±)-Methyl vinyl carbinol, (±)-3-Hydroxy-1-butene, 1-Buten-3-ol
387070250 387070050
ACRO387070250EA 100 EUR
ACRO387070250 ACRO387070050
(±)-3-Buten-2-ol 97%
(±)-3-Buten-2-ol
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 96…98 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 0,83 g/cm³
Ponto de Inflamação: 16 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004543
Número CAS: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1987
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %