Print…
DL-Tyrosine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxyphenylalanine, 3-(p-Hidroxifenil)-DL-alanina, H-DL-Tyr-OH
A13740.09 A13740.18 A13740.30
A13740.09EA 41 EUR
A13740.09 A13740.18 A13740.30
DL-Tyrosine ≥98%
DL-Tyrosine
Purity: 98% CAS No.: 556-03-6 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: ca 325° dec. Beilstein Reference: 515881 Merck Reference: 14,9839 MDL No.: MFCD00063074
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Peso Molecular: 181.19 g/mol
Ponto de ebulição: 378
Ponto de Fusão: ∼ 325 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063074
Número CAS: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970