Print…
DL-Tyrosine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxyphenylalanine, 3-(p-Hidroxifenil)-DL-alanina, H-DL-Tyr-OH
163570250 163571000
ACRO163570250EA 68.2 EUR
ACRO163570250 ACRO163571000
DL-Tyrosine 99%
DL-Tyrosine
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Peso Molecular: 181.19 g/mol
Ponto de ebulição: 378
Ponto de Fusão: 325 °C (decomposição)
Número MDL : MFCD00063074
Número CAS: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure