DL-m-Tyrosine 98.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Hydroxyphenylalanine, 3-(m-Hidroxifenil)-DL-alanina, 3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
140630010
140630050
ACRO140630010EA
109
EUR
ACRO140630010
ACRO140630050
DL-m-Tyrosine 98.5%
DL-m-Tyrosine
Fórmula:
C₉H₁₁NO₃ Peso Molecular: 181.19 g/mol Ponto de ebulição: 351 Ponto de Fusão: 280 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002597 Número CAS: 775-06-4 EINECS: 212-270-9 Merck Index: 12,09971 |
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |