2-Phenylpropionic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid, DL-2-Phenylpropionic acid, (±)-2-Phenylpropanoic acid
L00709.06
L00709.14
L00709.22
L00709.06EA
34.5
EUR
L00709.06
L00709.14
L00709.22
2-Phenylpropionic acid 98%
2-Phenylpropionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 492-37-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -5°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 1863558
MDL No.: MFCD00002650
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 264…266 °C Ponto de Fusão: –5 °C Densidade: 1,100 Ponto de Inflamação: 148 °C (298 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002650 Número CAS: 492-37-5 EINECS: 207-752-0 |