Print…
2-Phenylpropionic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
130870100 130870250 130871000
ACRO130870100EA 54.7 EUR
ACRO130870100 ACRO130870250 ACRO130871000
2-Phenylpropionic acid 98%
2-Phenylpropionic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 260…262 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 5 °C
Densidade: 1,1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002650
Número CAS: 492-37-5
EINECS: 207-752-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %