Print…
DL-Triptofano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-DL-Trp-OH, (+/-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T3300-100G T3300-25G T3300-5G
SIALT3300-100GEA 1130 EUR
SIALT3300-100G SIALT3300-25G SIALT3300-5G
DL-Triptofano, Sigma-Aldrich®
DL-Triptofano
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 289…290 °C
Densidade: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064339
Número CAS: 54-12-6
EINECS: 200-194-9