DL-Triptofano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
H-DL-Trp-OH, (+/-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
L05936.06
L05936.14
L05936.22
L05936.06EA
29.5
EUR
L05936.06
L05936.14
L05936.22
DL-Triptofano ≥99%
DL-Triptofano
Purity: 99%
CAS No.: 54-12-6
Molecular Formula: C11H12N2O2
Formula Weight: 204.23
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 86196
Fórmula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Ponto de Fusão: ∼ 280 °C (decomposição) Densidade: 1,349 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064339 Número CAS: 54-12-6 EINECS: 200-194-9 |