Print…
N-Acetyl-DL-tryptophan, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ac-DL-Trp-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A6251-1KG A6251-25G A6251-5G
SIALA6251-1KGEA 1910 EUR
SIALA6251-1KG SIALA6251-25G SIALA6251-5G
N-Acetyl-DL-tryptophan, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-DL-tryptophan
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Ponto de Fusão: 205…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005644
Número CAS: 87-32-1
EINECS: 201-739-3