Print…
N-Acetyl-DL-tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: Ac-DL-Trp-OH
1.12488.9025EA 0 EUR
1.12488.9025 1.12488.1000 MERP1.12488.9999
N-Acetyl-DL-tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP para produção biofarmacêutica, SAFC®
N-Acetyl-DL-tryptophan
N-Acetyl-DL-tryptophan is suitable for biopharmaceutical production.
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Peso Molecular: 246,27 g/mol
Ponto de Fusão: 205…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005644
Número CAS: 87-32-1
EINECS: 201-739-3