Print…
N-Acetyl-DL-tryptophan ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ac-DL-Trp-OH
A17562.14 A17562.22
A17562.14EA 42.7 EUR
A17562.14 A17562.22
N-Acetyl-DL-tryptophan ≥99%
N-Acetyl-DL-tryptophan
Purity: 99% CAS No.: 87-32-1 Molecular Formula: C13H14N2O3 Formula Weight: 246.27 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 89478
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Ponto de Fusão: ∼ 205 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005644
Número CAS: 87-32-1
EINECS: 201-739-3