Print…
N-Acetyl-DL-tryptophan 98+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Scientific
Sinônimos: Ac-DL-Trp-OH
ACRO227150250EA 30.6 EUR
ACRO227150250 ACRO227151000
N-Acetyl-DL-tryptophan 98+%, extra puro
N-Acetyl-DL-tryptophan
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Peso Molecular: 246,27 g/mol
Ponto de Fusão: 204…206 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005644
Número CAS: 87-32-1
EINECS: 201-739-3
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration excess NaOH 98.0 to 101.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm