Print…
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
68340-100ML 68340-500ML
SIAL68340-100MLEA 26.4 EUR
SIAL68340-100ML SIAL68340-500ML
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Peso Molecular: 118.18 g/mol
Ponto de ebulição: 198
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0.923 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004547
Número CAS: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730