(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 107-41-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Weak
Melting Point: -40°
Boiling Point: 197°
Beilstein Reference: 1098298
Merck Reference: 14,4710
MDL No.: MFCD00004547
Fórmula:
C₆H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 197 °C Ponto de Fusão: –40 °C Densidade: 0,922 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004547 Número CAS: 107-41-5 EINECS: 203-489-0 Merck Index: 14,4710 |