Print…
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
150340010 150340025 150340250
ACRO150340010EA 34.7 EUR
ACRO150340010 ACRO150340025 ACRO150340250
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol 99%
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Peso Molecular: 118.18 g/mol
Ponto de ebulição: 197 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0.922 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004547
Número CAS: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA