Print…
(±)-4-Metil-2-pentanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (±)-Methyl isobutyl carbinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05804.0100 8.05804.1000
8.05804.0100EA 27.3 EUR
8.05804.0100 8.05804.1000
(±)-4-Metil-2-pentanol para síntese, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Metil-2-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Ponto de ebulição: 132 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –90 °C
Densidade: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004550
Número CAS: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN: 2053
ADR: 3,III
Encomendar
Solubility 16.4 g/l (20 °C)
Melting Point -60 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 130 - 133 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7.06 hPa (25 °C)
Flash Point 41 °C
Explosion Limit 1 - 5.5 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 305 °C