(±)-4-Metil-2-pentanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(±)-Methyl isobutyl carbinol
A13435.AP
A13435.0F
A13435.APEA
26.7
EUR
A13435.AP
A13435.0F
(±)-4-Metil-2-pentanol ≥99%
(±)-4-Metil-2-pentanol
Purity: 99%
CAS No.: 108-11-2
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Slightly sweetish
Melting Point: -90°
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 1098268
UN No.: 2053
MDL No.: MFCD00004550
Fórmula:
C₆H₁₄O Peso Molecular: 102.18 g/mol Ponto de ebulição: 131…133 °C Ponto de Fusão: –90 °C Densidade: 0.806 Ponto de Inflamação: 41 °C (105 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004550 Número CAS: 108-11-2 EINECS: 203-551-7 UN: 2053 ADR: 3 III |