Print…
(±)-3-Methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W370304-100G W370304-1KG W370304-SAMPLE
SIALW370304-100GEA 124 EUR
SIALW370304-100G SIALW370304-1KG SIALW370304-SAMPLE
(±)-3-Methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Methyl-2-butanol
Fórmula: C₅H₁₂O
Ponto de ebulição: 112 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –117 °C
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004527
Número CAS: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06110