Print…
(±)-3-Methyl-2-butanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: DL-3-Methyl-2-butanol
149930250 149931000 149935000
ACRO149930250EA 24.2 EUR
ACRO149930250 ACRO149931000 ACRO149935000
(±)-3-Methyl-2-butanol 98%
(±)-3-Methyl-2-butanol
Fórmula: C₅H₁₂O
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 112 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -117
Densidade: 0.81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004527
Número CAS: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06110
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %