Print…
(±)-3-Metil-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W376205-100G-K W376205-1KG-K
SIALW376205-100G-KEA 207 EUR
SIALW376205-100G-K SIALW376205-1KG-K
(±)-3-Metil-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Metil-1-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Ponto de ebulição: 152…153 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,823 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002937
Número CAS: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN: 1987
ADR: 3,III