(±)-3-Metil-1-pentanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
B22356.06
B22356.14
B22356.22
B22356.06EA
48.8
EUR
B22356.06
B22356.14
B22356.22
(±)-3-Metil-1-pentanol ≥98%
(±)-3-Metil-1-pentanol
Purity: 98%
CAS No.: 589-35-5
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4180
Boiling Point: 151-152°
Beilstein Reference: 1718979
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002937
Fórmula:
C₆H₁₄O Ponto de ebulição: 151…152 °C Ponto de Fusão: –70 °C Densidade: 0,823 Ponto de Inflamação: 58 °C (136 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002937 Número CAS: 589-35-5 EINECS: 209-644-9 UN: 1987 ADR: 3,III |