Print…
(±)-3-Metil-1-pentanol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
335320050 335320250 335321000
ACRO335320050EA 32.1 EUR
ACRO335320050 ACRO335320250 ACRO335321000
(±)-3-Metil-1-pentanol 99+%
(±)-3-Metil-1-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Ponto de ebulição: 150…154 °C
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,823 g/cm³
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002937
Número CAS: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN: 1987
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %