Print…
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tetrahydrolinalool, 3,7-Dimethyloctan-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-octanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
309915-100ML 309915-500ML
SIAL309915-100MLEA 67 EUR
SIAL309915-100ML SIAL309915-500ML
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol
Fórmula: C₁₀H₂₂O
Peso Molecular: 158.28 g/mol
Ponto de ebulição: 195.5…197 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.828 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004482
Número CAS: 78-69-3
EINECS: 201-133-9