Print…
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
379061000 379065000
ACRO379061000EA 53.9 EUR
ACRO379061000 ACRO379065000
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 97+%
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol
Fórmula: C₁₀H₂₂O
Ponto de ebulição: 193 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,828 g/cm³
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004482
Número CAS: 78-69-3
EINECS: 201-133-9
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %