(±)-2-Metil-3-pentanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L08015.09
L08015.18
L08015.09EA
97.5
EUR
L08015.09
L08015.18
(±)-2-Metil-3-pentanol ≥99%
(±)-2-Metil-3-pentanol
Purity: 99%
CAS No.: 565-67-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 127-129°
Beilstein Reference: 1718952
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00004567
Fórmula:
C₆H₁₄O Ponto de ebulição: 127…129 °C Ponto de Fusão: –53 °C Densidade: 0,830 Ponto de Inflamação: 46 °C (114 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004567 Número CAS: 565-67-3 EINECS: 209-286-3 UN: 2282 ADR: 3,III |