Print…
(±)-2-Metil-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Methylamyl alcohol, 2-Methyl-1-pentanol, 2-Propylpropanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
214019-50ML 214019-250ML
SIAL214019-50MLEA 142 EUR
SIAL214019-50ML SIAL214019-250ML
(±)-2-Metil-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Metil-1-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Ponto de ebulição: 148 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004745
Número CAS: 105-30-6
EINECS: 203-285-1
UN: 1987
ADR: 3,III