Print…
(±)-2-Methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W399817-100G-K W399817-1KG-K
SIALW399817-100G-KEA 113 EUR
SIALW399817-100G-K SIALW399817-1KG-K
(±)-2-Methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-1-butanol
Fórmula: C₅H₁₂O
Ponto de ebulição: 129 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004743
Número CAS: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06109