(±)-2-Methyl-1-butanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06031.0500
8.06031.1000
8.06031.0500EA
52
EUR
8.06031.0500
8.06031.1000
(±)-2-Methyl-1-butanol para síntese, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-1-butanol
Fórmula:
C₅H₁₂O Peso Molecular: 88.15 g/mol Ponto de ebulição: 129 Ponto de Fusão: –70 °C Densidade: 0.82 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004743 Número CAS: 137-32-6 EINECS: 205-289-9 UN: 1993 ADR: 3 III Merck Index: 12,06109 |
Solubility | 36 g/l (20 °C) |
Melting Point | -70 °C |
Molar Mass | 88.15 g/mol |
Boiling Point | 127 - 129 °C |
Vapor Pressure | 4.3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 42.5 °C |
Refractive Index | 1.4107 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.2 - 10.3 %(V) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O) |
Ignition Point | 340 °C |