Print…
(±)-2-Etil-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W315109-1KG-K W315109-4KG-K W315109-8KG-K
SIALW315109-1KG-KEA 88.7 EUR
SIALW315109-1KG-K SIALW315109-4KG-K SIALW315109-8KG-K
(±)-2-Etil-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-etil-1-hexanol
Fórmula: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Ponto de ebulição: 183 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004746
Número CAS: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
ALCANCE: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc81f9275fbd3a7f8fb0e453419eab1652a4fdec&vid=1f7059eb6b27d30ac2c7e6b83f6bc0dff6002fe7&prid=web&clid=SAPDAM