Print…
(±)-2-Etil-1-hexanol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
08607-1ML-F 08607-5ML-F
08607-1ML-FEA 27.9 EUR
08607-1ML-F 08607-5ML-F
(±)-2-Etil-1-hexanol, Supelco®
(±)-2-etil-1-hexanol
Fórmula: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Ponto de ebulição: 183 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004746
Número CAS: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
ALCANCE: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60d84ececfb8331f731326b4f45a5aff19419311&vid=b147be53f238c69bee41eab5fd907f2a5ec65ba3&prid=web&clid=SAPDAM