Print…
(±)-2-Etil-1-hexanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00990.0100 8.00990.1000 8.00990.2500 8.00990.9025
8.00990.0100EA 26 EUR
8.00990.0100 8.00990.1000 8.00990.2500 8.00990.9025
(±)-2-Etil-1-hexanol para síntese, Sigma-Aldrich®
(±)-2-etil-1-hexanol
Fórmula: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Ponto de ebulição: 183 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004746
Número CAS: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
ALCANCE: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc81f9275fbd3a7f8fb0e453419eab1652a4fdec&vid=1f7059eb6b27d30ac2c7e6b83f6bc0dff6002fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point -76 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 184 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4317 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 12.7 %(V)
Density 0.832 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 - 330 °C DIN 51794
Synonyms Isocotyl alcohol, Isooctanol
Hill Formula C8H18O