DL-Leucina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2-Amino-4-methylpentanoic acid, DL-Leucine, (±)-Leucine
A10590.0B
A10590.18
A10590.30
A10590.0BEA
738
EUR
A10590.0B
A10590.18
A10590.30
DL-Leucina ≥99%
DL-Leucina
Purity: 99%
CAS No.: 328-39-2
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point: ca 294° subl.
Beilstein Reference: 636005
Merck Reference: 14,5451
MDL No.: MFCD00063087
Fórmula:
C₆H₁₃NO₂ Ponto de ebulição: 226 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 294 °C (sublimação) Densidade: 1,293 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063087 Número CAS: 328-39-2 EINECS: 206-328-2 Merck Index: 14,5451 |