Print…
DL-Leucina 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Amino-4-methylpentanoic acid, DL-Leucine, (±)-Leucine
172130250 172132500
ACRO172130250EA 36 EUR
ACRO172130250 ACRO172132500
DL-Leucina 99+%
DL-Leucina
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 226 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 293…296 °C
Densidade: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063087
Número CAS: 328-39-2
EINECS: 206-328-2
Merck Index: 13,05470
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm